Podophyllotoxin 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (10R,11R,15R,16R)-16-hydroxy-10-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4,6,13-trioxatetracyclo[7.7.0.03,7.011,15]hexadeca-1,3(7),8-trien-12-one, Condylox, PPT, (-)-Podophyllotoxin, Podofilox, Condyline, NSC 24818
228411000 228410010
ACRO228411000EA 53.6 EUR InStock
ACRO228411000 ACRO228410010
Podophyllotoxin 95%
Podophyllotoxin
Formule: C₂₂H₂₂O₈
MW: 414,41 g/mol
Point de fusion: 178…184 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00075290
Numéro CAS: 518-28-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité