3-Méthyloxétanne-3-méthanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methyl-3-oxethanemethanol
240840100 240840500
ACRO240840100EA 36 EUR InStock
ACRO240840100 ACRO240840500
3-Méthyloxétanne-3-méthanol 98%
3-Méthyloxétanne-3-méthanol
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 122 °C (70 mmHg)
Densité: 1.034 g/cm³
Point d'éclair: 97 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010273
Numéro CAS: 3143-02-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité