N-Méthylphtalimide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylisoindoline-1,3-dione
305100050 305100250 305101000
ACRO305100050EA 22 EUR InStock
ACRO305100050 ACRO305100250 ACRO305101000
N-Méthylphtalimide 98%
N-Méthylphtalimide
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 129…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023063
Numéro CAS: 550-44-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 136 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité