2-Hydroxythiophénol 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Hydroxybenzènethiolo-Hydroxythiophénol2-Mercaptophénol
ACRO385600010EA 73.5 EUR InStock
ACRO385600010 ACRO385600050
2-Hydroxythiophénol 98+%
2-Hydroxythiophénol
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point d'ébullition: 40 °C (300 mmHg)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1,22 g/cm³
Point d'éclair: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040447
Numéro CAS: 1121-24-0
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to light green Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité