4,4'-Biphényldicarbaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-Diformylbiphenyl
391130010 391130050
ACRO391130010EA 84.4 EUR InStock
ACRO391130010 ACRO391130050
4,4'-Biphényldicarbaldéhyde 97%
4,4'-Biphényldicarbaldéhyde
Formule: C₁₄H₁₀O₂
MW: 210,23 g/mol
Point de fusion: 144…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016714
Numéro CAS: 66-98-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 147 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité