5-Méthylsalicylaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-5-méthylbenzaldéhyde
ACRO392630050EA 124 EUR InStock
ACRO392630050 ACRO392630010
5-Méthylsalicylaldéhyde 99%
5-Méthylsalicylaldéhyde
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 54…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274297
Numéro CAS: 613-84-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité