2-Nitroéthanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
397960050 397960250 397961000
ACRO397960050EA 49.8 EUR InStock
ACRO397960050 ACRO397960250 ACRO397961000
2-Nitroéthanol 97%
2-Nitroéthanol
Formule: C₂H₅NO₃
MW: 91,07 g/mol
Point d'ébullition: 203…206 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1.292 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007405
Numéro CAS: 625-48-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité