2-Méthyl-2-propanyle (3-hydroxypropyl)carbamate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Boc-amino)-1-propanol, N-(3-Hydroxypropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, Boc-β-Ala-ol, 3-(BOC-amino)-1-propanol, tert-Butyl N-(3-Hydroxypropyl)carbamate
399800100 399800500
ACRO399800100EA 58.3 EUR InStock
ACRO399800100 ACRO399800500
2-Méthyl-2-propanyle (3-hydroxypropyl)carbamate 97%
2-Méthyl-2-propanyle (3-hydroxypropyl)carbamate
Formule: C₈H₁₇NO₃
MW: 175,23 g/mol
Densité: 1.025 g/cm³
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191883
Numéro CAS: 58885-58-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité