3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Iodoisonicotinic acid, 3-Iodopyridine-4-carboxylic acid
430970010 430970050
ACRO430970010EA 197 EUR InStock
ACRO430970010 ACRO430970050
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid 97%
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
Formule: C₆H₄INO₂
MW: 249,01 g/mol
Point de fusion: 241.8…242.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646072
Numéro CAS: 57842-10-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 244 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité