Dihydrogèneorthoperiodate de trisodium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Trisodium dihydrogenorthoperiodate, Sodium dihydroperiodate
432851000 432855000
ACRO432851000EA 71.6 EUR InStock
ACRO432851000 ACRO432855000
Dihydrogèneorthoperiodate de trisodium 98%
Dihydrogèneorthoperiodate de trisodium
Formule: H₂INa₃O₆
MW: 293,89 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036146
Numéro CAS: 13940-38-0
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité