1-Méthylbenzimidazole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-1H-benzimidazole
434420050 434420250
ACRO434420050EA 61.8 EUR InStock
ACRO434420050 ACRO434420250
1-Méthylbenzimidazole 99%
1-Méthylbenzimidazole
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 154 °C (16hPa)
Point de fusion: 55…57 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192275
Numéro CAS: 1632-83-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to pink solid
Infrared spectrum Authentic
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité