4-Amino-3-formylpyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Aminopyridine-3-carboxaldehyde, 4-Aminonicotinaldehyde
437350010 437350050
ACRO437350010EA 127 EUR InStock
ACRO437350010 ACRO437350050
4-Amino-3-formylpyridine 95%
4-Amino-3-formylpyridine
Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Point de fusion: 111.2…112.7 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038972
Numéro CAS: 42373-30-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité