4-Amino-2-chlorobenzonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-cyanoaniline
443880100 443880500
ACRO443880100EA 79.5 EUR InStock
ACRO443880100 ACRO443880500
4-Amino-2-chlorobenzonitrile 99%
4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Point d'ébullition: 301 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035926
Numéro CAS: 20925-27-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 118 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité