Ciprofloxacin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic Acid
449620050 449620250
ACRO449620050EA 33.9 EUR InStock
ACRO449620050 ACRO449620250
Ciprofloxacin 98%
Ciprofloxacin
Formule: C₁₇H₁₈FN₃O₃
MW: 331,35 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00185755
Numéro CAS: 85721-33-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité