Tetrahydropyran-2-ylmethylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: oxan-2-ylmethanamine, 2H-Pyran-2-methanamine, tetrahydro-, 2-Aminomethyltetrahydropyran
453370010 453370050
ACRO453370010EA 163 EUR InStock
ACRO453370010 ACRO453370050
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine 97%
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine
Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (25 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738971
Numéro CAS: 6628-83-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité