1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Tetrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamine, 1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-amine
453570010 453570050
ACRO453570010EA 189 EUR InStock
ACRO453570010 ACRO453570050
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine 97%
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
Formule: C₈H₁₃N₃O
MW: 167,21 g/mol
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505007
Numéro CAS: 1190380-49-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité