Cobalt 99+%, en poudre, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
453910010 453912500
ACRO453910010EA 533 EUR InStock
ACRO453910010 ACRO453912500
Cobalt 99+%, en poudre, pur
Cobalt
Formule: Co
MW: 58,93 g/mol
Point d'ébullition: 2870 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 1495 °C
Densité: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010935
Numéro CAS: 7440-48-4
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité