2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrine, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Dimethyl-β-cyclodextrin, methylated β-cyclodextrins, Heptakis(2,6-di-o-methyl)-β-cyclodextrin, 2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrin
0215732001 0215732005
ICNA0215732001EA 127 EUR InStock
ICNA0215732001 ICNA0215732005
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrine, poudre blanche
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrine
Heptakis(2,6-di-O-methyl)-β-cyclodextrin is a cholesterol sequestering agent.
Heptakis(2,6-Di-o-methyl)-beta-cyclodexrin is used as reactant involved in Physicochemical studies of inclusion complexes, Probing diffusion and single molecule interactions with reconstituted membrane proteins, Interactions with micelles causing micellar rupture. In Studying cellular transport, used as a cell penetration enhancer,Physicochemical and biopharmaceutical improvement of drugs particularly with solubilization and stability, Interactions with cholesterol.
Soluble in water and ethanol.
Formule: C₅₆H₉₈O₃₅
MW: 1331,3563 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011616
Numéro CAS: 51166-71-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Reference
Melting Point Record Result
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité