Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UPK3A Rabbit Polyclonal Antibody (CF568) [clone: Rabbit PAb]

Fournisseur: Biotium
BNC680409-500 BNC680409-100
BNC680409-500EA 560 EUR InStock
BNC680409-500 BNC680409-100
Anti-UPK3A Rabbit Polyclonal Antibody (CF568) [clone: Rabbit PAb]
Anticorps
Uroplakin-3A (UPK3A) is a component of the asymmetric unit membrane (AUM). It is a highly specialized bio-membrane made by terminally differentiated urothelial cells. The protein may play an important role in AUM-cytoskeleton interaction in terminally differentiated urothelial cells. UPK3A also contributes to the formation of urothelial glycocalyx, which may play an important role in preventing bacterial adherence through FimH bacterial protein binding leading to bladder infection. UPK3A has been shown as a helpful marker for the detection of bladder cancer.

Type: Primary
Antigen: UPK3A
Clonality: Polyclonal
Clone: Rabbit PAb
Conjugation: CF568
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité