Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EGFR Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: GFR450]

Fournisseur: Biotium

BNC680450-100EA 192 EUR InStock
BNC680450-100 BNC680450-500
Anti-EGFR Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: GFR450]
Anticorps
This MAb recognizes a protein of 170 kDa, identified as EGFR. EGFR is type I receptor tyrosine kinase with sequence homology to erbB-1, -2, -3 -4 or HER-1, -2, -3 -4. It binds to Epidermal Growth Factor (EGF), Transforming Growth Factor-a (TGF-a), Heparin-binding EGF (HB-EGF), amphiregulin, βcellulin and epiregulin. EGFR is overexpressed in tumors of breast, brain, bladder, lung, gastric, head & neck, esophagus, cervix, vulva, ovary, and endometrium. It is predominantly present in squamous cell carcinomas.

Type: Primary
Antigen: EGFR
Clonality: Monoclonal
Clone: GFR450
Conjugation: CF568
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité