Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD99 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: HO36-1.1]

Fournisseur: Biotium

BNUB0869-500EA 483 EUR InStock
BNUB0869-500 BNUB0869-100
Anti-CD99 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: HO36-1.1]
Anticorps
Recognizes a sialoglycoprotein of 27-32 kDa, identified as CD99, or MIC2 gene product, or E2 antigen. MIC2 gene is located in the pseudo-autosomal region of the human X and Y chromosome. MIC2 gene encodes two distinct proteins, which are produced by alternative splicing of the CD99 gene transcript and are identified as bands of 30 and 32 kDa (p30/32).Although its function is not fully understood, CD99 is implicated in various cellular processes including homotypic aggregation of T cells, upregulation of T cell receptor and MHS molecules, apoptosis of immature thymocytes and leukocyte diapedesis.CD99 is expressed on the cell membrane of some lymphocytes, cortical thymocytes, and granulosa cells of the ovary. Most pancreatic islet cells, Sertoli cells of the testis, and some endothelial cells express this antigen. Mature granulocytes express very little or no CD99. MIC2 is strongly expressed on Ewing's sarcoma cells and primitive peripheral neuroectodermal tumors. This MAb shows a very similar reactivity to other CD99 MAbs (e.g. O13, 12E7, or HBA-71) and is excellent for immunohistochemical staining of formalin-fixed, paraffin-embedded tissues.

Type: Primary
Antigen: CD99
Clonality: Monoclonal
Clone: HO36-1.1
Conjugation: Purified
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM, kappa
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité