L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-KLK3 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: A67-B/E3]
Fournisseur: Biotium
BNUB0883-500 BNUB0883-100
BNUB0883-500EA 511 EUR InStock
BNUB0883-500 BNUB0883-100
Anti-KLK3 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: A67-B/E3]
Anticorps
Recognizes a single protein of 33-34 kDa, identified as the prostate specific antigen (PSA). This MAb is highly specific to PSA and stains prostatic secretory and ductal epithelium in both normal and neoplastic tissues. PSA is a chymotrypsin-like serine protease (kallikrein family) exclusively produced by the prostate epithelium, and abundant in seminal fluid. PSA can be detected in the sera of patients with prostatic carcinoma. It is predominantly complexed to a liver-derived serine protease inhibitor, alpha-1-antichymotrypsin (ACT). A higher proportion of serum PSA is complexed to ACT inMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité