L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-NGFR Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: NGFR5 NTR/912]
Fournisseur: Biotium
BNC400914-500 BNC400914-100
BNC400914-500EA 560 EUR InStock
BNC400914-500 BNC400914-100
Anti-NGFR Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: NGFR5 NTR/912]
Anticorps
This antibody recognizes a glycoprotein of 75 kDa, identified as low affinity Nerve Growth Factor (NGF) Receptor (p75NGFR) or Neurotrophin Receptor (p75NTR). NGFR is expressed in various neural crest cells and their tumors such as melanocytes, melanomas, neuroblastomas, pheochromocytomas and neurofibromas. Reportedly, anti-NGFR is a reliable marker for desmoplastic and neurotropic melanomas. NGFR is expressed in mature non-neural cells such as perivascular cells, dental pulp cells, lymphoidal follicular dendritic cells, basal epithelium of oral mucosa and hair follicles, prostate basal cells,More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité