L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Screw caps, DURAN® PURE Premium
Fournisseur: DWK Life Sciences
891088679 891081306 898862802 891088678
215-3740EA 19.9 EUR InStock
215-3740 215-3739 215-4773 SCOT891088678
Screw caps, DURAN® PURE Premium
Capuchons Bouchons pour flacons
Premium caps are produced and assembled with previously specially cleaned PTFE coated silicone seals. Made from Fluoropolymer (PFA - TpCh260TZ).
  • Outstanding temperature resistance from –196 to + 200 °C
  • Very high chemical resistance
  • High leak-tightness through use of PTFE coated silicone seal
  • No dye additives (leaching of dyes is avoided)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité