β-Pseudouridine (synthétique) (par HPLC)
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Pseudouridine, 5-((2S,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
0219917850 0219917810 0219917883
ICNA0219917850EA 1117 EUR InStock
ICNA0219917850 ICNA0219917810 ICNA0219917883
β-Pseudouridine (synthétique) (par HPLC)
β-Pseudouridine
β-Pseudouridine isomer of the nucleoside uridine found in all species and in many classes of RNA except mRNA. It is formed by enzymes called Ψ synthases, which post-transcriptionally isomerize specific uridine residues in RNA in a process termed pseudouridylation. Studies suggest that β-Pseudouridine reduces radiation-induced chromosome aberrations in human lymphocytes.
+4 °C
  • Presentation: Off-White Powder
  • Soluble in water (50 mg/mL - clear, colorless solution).
Storage temperature.: +4 °C
Formule: C₉H₁₂N₂O₆
MW: 244,20 g/mol
Point d'ébullition: 598.4 °C (760 mmHg)) (lit.)
Densité: 1.64 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038458
Numéro CAS: 1445-07-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Source Synthetic
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité