L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Contact Plates with Locking-Lid Plate
Fournisseur: PHARMAMEDIA DR MULLER
100.0100 120.0100 118.0100
MULL100.0100EA 306 EUR InStock
MULL100.0100 MULL120.0100 MULL118.0100
Contact Plates with Locking-Lid Plate
Milieux pour microbiologie Boîtes contact de microbiologie
Used in pharmaceutical industry in clean rooms and isolators for contact sampling, personnel monitoring, as well as active air monitoring. Isolation and growth of fastidious bacteria, yeasts and moulds incubations in vent and closed position possible. Easy handling due to increased handling area.
  • Detection of aerobic and anaerobic micro-organisms
  • Gamma irradiated and triple-bagged
  • Locking-lid plate, made from polystyrene guarantees save transport
  • Label on side of bottom
  • High barrier foil for H₂O₂ as well as for water vapour
Certifications: According Ph. Eur. and Pharmacopoeia.
Information de livraison: All plates are delivered in the non-locked position, and will be delivered refrigerated.
Conditionnement: 10 plates per packaging (6 or 10 staples) unit.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité