Eusolex® T-AQUA
Fournisseur: Merck
1.05401.1000 1.05401.9030
1.05401.1000EA 0 EUR InStock
1.05401.1000 1.05401.9030
Eusolex® T-AQUA
Eusolex®
Inorganic UV Filter
Eusolex® T-AQUA is a Titanium Dioxide based, mineral UV filter in form of a liquid, thixotropic dispersion with superior stability and free of sedimentation. This inorganic UV filter has a broad-spectrum UVA/UVB protection and is very easy to use.
INCI name: Aqua (Water), Titanium Dioxide, Alumina, Sodium Metaphosphate, Phenoxyethanol, Sodium Methylparabene
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité