L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Nitrogen receivers (schlenk tubes)
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03370822 03370649
LENZ03370822EA 91.6 EUR InStock
LENZ03370822 LENZ03370649
Nitrogen receivers (schlenk tubes)
Ballons Flacons pour azote liquide
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With 14/23 standard ground sockets/cones and PTFE needle-valve stopcock with tube connector.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité