L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Lingettes sèches pour salles propres, B'Wipes 6000
Fournisseur: VWR Collection
115-1821EA 88.6 EUR InStock
115-1821 115-1823
Lingettes sèches pour salles propres, B'Wipes 6000
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
2 ply polyester sealed-border wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
  • Quilted polyester wipe, constructed from 2 plies, with sealed borders
  • Laundered, with sealed borders, for excellent cleanliness
  • 2 ply quilted, for extreme absorption
  • Ideal for spill control in critical areas, and for applying a cleaning/disinfecting solution over a large surface
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité