Shoe covers, Millenium Grip
Fournisseur: MILLE S.A.S
OGNOIXS OGNOIXXL
MILEOGNOIXSEA 37.5 EUR InStock
MILEOGNOIXS MILEOGNOIXXL
Shoe covers, Millenium Grip
Tenue de travail
These waterproof overshoes are designed to keep shoes clean and avoid dirt from clogging. They are slip resistant on wet and oily floors.
  • TPU outsole with high elasticity
  • Abrasion and hydrocarbon resistant outsole
  • Reusable and washable with warm soapy water
  • Can be used with several types of shoes
Suitable for catering, food-processing industry, wet grounds like water, detergent, grease and oil.
Colour: Black
Certifications: NF EN 13287; F0, SRC
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité