Salicylaldehyde azine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Bis(2-hydroxybenzaldehyde) hydrazone, N,N'-Bis(salicylidene)hydrazine, Salazine, Salicylaldazine, 2,2'-(Hydrazine-1,2-diylidenebis(methanylylidene))diphenol
456940050 456940250 456941000
ACRO456940050EA 55 EUR InStock
ACRO456940050 ACRO456940250 ACRO456941000
Salicylaldehyde azine 99%
Salicylaldehyde azine
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,26 g/mol
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043496
Numéro CAS: 959-36-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité