4,5-Dihydroxy-3-(p-nitrophénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
149750050 149750250
ACRO149750050EA 26.2 EUR InStock
ACRO149750050 ACRO149750250
4,5-Dihydroxy-3-(p-nitrophénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium, pur
4,5-Dihydroxy-3-(p-nitrophénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium
Formule: C₁₆H₉N₃Na₂O₁₀S₂
MW: 513,37 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003951
Numéro CAS: 548-80-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to greenish-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤18 %
UV Lambda max 513 to 517 nm (c=0.1, H2O)
Specific extinction E (1%/1cm) ≥580 (on dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité