5,6,7,8-Tetrahydroquinoline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
188870050 188870250 188871000
ACRO188870050EA 44.1 EUR InStock
ACRO188870050 ACRO188870250 ACRO188871000
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline 98%
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline
Formule: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Point d'ébullition: 218…222 °C (760 mmHg)
Densité: 1.03 g/cm³
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006734
Numéro CAS: 10500-57-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité