Miconazole nitrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[2-(2,4-Dichlorobenzyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate
291830010 291830050 291830250
ACRO291830010EA 45.8 EUR InStock
ACRO291830010 ACRO291830050 ACRO291830250
Miconazole nitrate
Miconazole nitrate
Formule: C₁₈H₁₄Cl₄N₂O·HNO₃
MW: 479,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058161
Numéro CAS: 22832-87-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 2 h)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité