Éthanolamine ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
451760010 451760025 451762500
ACRO451760010EA 70.8 EUR InStock
ACRO451760010 ACRO451760025 ACRO451762500
Éthanolamine ACS
Ethanolamine
Formule: NH₂CH₂CH₂OH
MW: 61,08 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 10.3 °C
Densité: 1.012 g/cm³
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008183
Numéro CAS: 141-43-5
ONU: 2491
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.30 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité