β-methasone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 9ɑ-Fluoro-11β,17ɑ,21-trihydroxy-16β-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione
459070010 459070050 459070250
ACRO459070010EA 41.3 EUR InStock
ACRO459070010 ACRO459070050 ACRO459070250
β-methasone 97%
Betamethasone
Formule: C₂₂H₂₉FO₅
MW: 392,47 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00062969
Numéro CAS: 378-44-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 235 to 245 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité