N4-Benzoylcytosine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamide
460540050 460540250
ACRO460540050EA 28.3 EUR InStock
ACRO460540050 ACRO460540250
N4-Benzoylcytosine 98%
N4-Benzoylcytosine
Formule: C₁₁H₉N₃O₂
MW: 215,21 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239434
Numéro CAS: 26661-13-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥19.04 to ≤20.01 % Nitrogen
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité