Artemether
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
460700050 460700250
ACRO460700050EA 40.6 EUR InStock
ACRO460700050 ACRO460700250
Artemether
Artemether
Formule: C₁₆H₂₆O₅
Point de fusion: 86…89 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00866205
Numéro CAS: 71963-77-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.0 %
Specific optical rotation +166° to +175° (20 °C, 589 nm) (1 % in ethanol)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité