Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SP100 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLPW03250100EA 533.5 EUR InStock
ENZOBMLPW03250100 ALEXBMLPW03250025 ENZOBMLPW03250025 ALEXBMLPW03250100
Anti-SP100 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Sp100 is an interferon-inducible protein and a major constituent of distinct nuclear domains, known as nuclear dots (NDs) or PML bodies. NDs play a role in autoimmunity, virus infections, and in the etiology of acute promyelocytic leukaemia. SUMO modification of Sp100 has been shown to promote interaction of Sp100 with non-histone chromosomal proteins, suggesting a regulatory role in chromatin organization and in functional interplay between these nuclear bodies and chromatin.

  • For Immunocytochemistry, Western Blot

Recognizes human Sp100 and SUMO modified Sp100 species.

Type: Primary
Antigen: SP100
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité