Anti-EIF2 alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSA4050020 BMLSA4050100
ENZOBMLSA4050020EA 195 EUR InStock
ENZOBMLSA4050020 ENZOBMLSA4050100
Anti-EIF2 alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit
  • For Western Blot
Recognizes human and yeast eIF2alpha phosphorylated at Ser51 and mouse eIF2alpha phosphorylated at Ser52. Does not recognize unphosphorylated form of eIF2alpha.
Type: Primary
Antigen: EIF2 alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité