Anti-AHR Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSA5500025 BMLSA5500100
ENZOBMLSA5500025EA 160 EUR InStock
ENZOBMLSA5500025 ENZOBMLSA5500100
Anti-AHR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit
  • For Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes rat and mouse AHR. Detects a band of ~95kDa by Western blot.
Type: Primary
Antigen: AHR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité