Hafnium ≥99.95% (base métaux sauf Zr), en fils (Zr ∼ 3%), Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
42982.BU 42982.BY 42982.CC
42982.BUEA 52.5 EUR InStock
42982.BU 42982.BY 42982.CC
Hafnium ≥99.95% (base métaux sauf Zr), en fils (Zr ∼ 3%), Ø 0.5 mm (0.02 in)
Hafnium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-58-6 Physical Form: ≈2.6g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Formule: Hf
MW: 178,49 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011032
Numéro CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité