N,N-Diméthylformamide-D7 (99.5% D) pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Heptadeutero-N,N-dimethylformamide, N,N-Di[2H3]methyl[2H]formamide, N,N-Dimethylformamide-d7, DMF-D7, DMF-d7, N,N-Dimethylformamide-[²H₇], Formdimethylamide-D7, Formic acid dimethylamide-D7
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.11656.0009 1.11656.0001
1.11656.0009EA 844 EUR InStock
1.11656.0009 1.11656.0001
N,N-Diméthylformamide-D7 (99.5% D) pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
N,N-Diméthylformamide-D7
Formule: DCOON(CD₃)₂
MW: 80,04 g/mol
Point d'ébullition: 152 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003286
Numéro CAS: 4472-41-7
EINECS: 224-745-8
ONU: 2265
ADR: 3,
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité