Fullerene C70 97%, en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Buckminster-Fullerene C70, [5,6]-Fullerene-C70
39720.MA 39720.MF 39720.MD
39720.MAEA 129 EUR InStock
39720.MA 39720.MF 39720.MD
Fullerene C70 97%, en poudre
Fullerene C70
Purity: 97% CAS No.: 115383-22-7 Density: 1.7 Appearance: Black Boiling Point: 500-600° subl. UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00282904
Formule: C₇₀
MW: 840,77 g/mol
Point d'ébullition: 500…600 °C (subl.)
Point de fusion: > 280 °C
Densité: 1.7
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00282904
Numéro CAS: 115383-22-7
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité