42891.BW
42891.G2
42891.BWEA
58.9
EUR
InStock
42891.BW
42891.G2
Platinum rhodium alloy (90:10 w%), en fils pour thermocouple ISA type S de qualité standard, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Platinum rhodium alloy (90:10 w%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.046g/50cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186