42913.BW
42913.G2
42913.BY
42913.BWEA
390
EUR
InStock
42913.BW
42913.G2
42913.BY
Platinum rhodium alloy (94:6 w%), en fils pour thermocouple ISA type B de qualité standard, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Platinum rhodium alloy (94:6 w%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 94:6 wt%
Physical Form: ≈0.52g/50cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186