(±)-3,5,5-Triméthyl-1-hexanol ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5,5-Trimethyl-1-hexanol, 3,5,5-Trimethylhexan-1-ol, 3,5,5-Trimethylhexyl alcohol
T0596-25ML T0596-500ML
TCIAT0596-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0596-25ML TCIAT0596-500ML
(±)-3,5,5-Triméthyl-1-hexanol ≥85.0% (par GC)
(±)-3,5,5-Triméthyl-1-hexanol
Formule: (CH₃)₃CCH₂CH(CH₃)CH₂CH₂OH
MW: 144,26 g/mol
Point d'ébullition: 193°C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79°C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036138
Numéro CAS: 3452-97-9
EINECS: 222-376-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72827a6918df3fe69a903781bc3336dc359431f2&vid=72827a6918df3fe69a903781bc3336dc359431f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité