5-Amino-1-pentanol 50% en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Amino-1-pentanol
387911000 387918000 387910250
ACRO387911000EA 114 EUR InStock
ACRO387911000 ACRO387918000 ACRO387910250
5-Amino-1-pentanol 50% en solution aqueuse
5-Amino-1-pentanol
Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103,16 g/mol
Densité: 0.987 g/cm³
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008237
Numéro CAS: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl 48.0 to 52.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité