D(-)-Mannitol ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
33342.36 33342.A4
33342.36EA 81.5 EUR InStock
33342.36 33342.A4
D(-)-Mannitol ACS
D(-)-Mannitol
CAS No.: 69-65-8 Molecular Formula: HOCH2(CHOH)4CH2OH Formula Weight: 182.17 Physical Form: Crystalline Density: 1.489 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 165-167° Boiling Point: 290-295°/3.5mm Solubility: Soluble in water, alcohol, pyridine, aniline. Insoluble in ether Beilstein Reference: 1721898 Merck Reference: 14,5745 MDL No.: MFCD00064287
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
Point d'ébullition: 290…295 °C (3.5 mmHg)
Point de fusion: 165…167 °C
Densité: 1.489
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064287
Numéro CAS: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 14,5745
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité