1,9-Décadiyne ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13834.06 A13834.14
A13834.06EA 81.1 EUR InStock
A13834.06 A13834.14
1,9-Décadiyne ≥97%
1,9-Décadiyne
Purity: 97% CAS No.: 1720-38-3 Molecular Formula: HC≡C(CH2)6C≡CH Formula Weight: 134.22 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.4510 Boiling Point: 80-81°/10mm Beilstein Reference: 1734594 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00014926
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C (10 mmHg)
Point de fusion: –10.15 °C
Densité: 0.822
Point d'éclair: 60 °C (140 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014926
Numéro CAS: 1720-38-3
EINECS: 217-012-9
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité